Principaux documents
M000037A0
Millipore
Cassette vide de 37 mm avec joints et bouchons
Reload cassette with appropriate filters
Synonyme(s) :
Cassette vide
50 PKG
343,00 €
343,00 €
Date d'expédition estimée le10 juin 2025Détails
Changer de vue
50 PKG
343,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
eCl@ss :
32161002
Nomenclature NACRES :
NB.24
343,00 €
Date d'expédition estimée le10 juin 2025Détails
Matériaux
polystyrene
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Diam. du filtre
37 mm
Surface de filtration
9 cm2
Raccords
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
Application(s)
environmental
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Cassettes pour le contrôle des aérosols - M00003700, M000037A0
•Cassettes vides pour l'analyse des aérosols
•Produit destiné à être utilisé avec les filtres Millipore de type MF (esters de cellulose)
Les cassettes Millipore de 37 mm pour l'analyse des aérosols sont des supports de filtre en plastique transparents et jetables, destinés à être utilisés avec les filtres Millipore de type MF (esters de cellulose). Un fin support en cellulose scelle le filtre entre les sections de cassette pour répartir uniformément le flux d'air sur l'ensemble de la surface de filtration.
Un agencement en trois parties maintient le filtre en place lorsque la section supérieure est retirée pour procéder à un échantillonnage d'aérosol à l'air libre. La valeur du comptage originel moyen (COM) ("Average Background particle Count", ABC) est indiquée sur l'emballage de chaque cassette.
Applications :
Les cassettes pour l'analyse des aérosols sont disponibles avec des membranes en esters de cellulose de 0,45 µm et 0,8 µm. Les cassettes avec membranes appariées en poids contiennent deux filtres de poids identiques à 0,1 mg près, ce qui permet de s'affranchir de la pré-pesée des filtres en analyse gravimétrique.
Application
Rechargez la cassette avec les filtres appropriés
Principe
Sous vide