XX0055
Xylenes
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Dimethylbenzenes, Dimethylbenzene, Xylene mixture of isomers
About This Item
Produits recommandés
Agence
meets USP/NF
Niveau de qualité
Pression de vapeur
18 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
≥98.5% (xylene isomers plus ethylbenzene, GC)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
7 %
Impuretés
≤0.003% Sulfur compounds (as S)
≤0.05% Water (H2O)
≤25% Ethylbenzene
Résidus d'évap.
≤0.002%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
Point d'ébullition
137-140 °C (lit.)
Température de transition
flash point 29.4 °C
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
~0.86-0.88 g/cm3 at 25 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
Clé InChI
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup