XF2014710
Support filtre analytique en acier inoxydable Millipore – Kit
47 mm, stainless steel, 100 mL funnel
Synonyme(s) :
Kit de support filtre
991,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
About This Item
991,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
anodized aluminum spring clamp(s)
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel frit (for support)
stainless steel funnel(s)
Caractéristiques
autoclavable
Hauteur
15.6 cm
Diamètre
6.2 cm
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
9 cm2
Capacité de l'entonnoir
100 mL
Raccords
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Disponible en trois diamètres avec quatre tailles d'entonnoir possibles pour accueillir des échantillons jusqu'à 250 ml
- Le support avec entonnoir de 250 ml est équipé d'un couvercle d'entonnoir, qui peut être mis à l'évent à l'aide d'un filtre accessoire
- Peut être autoclavé ou stérilisé à la flamme
Principe