VPPS103NB1
Viresolve® Pro Shield
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield, Modus 1.3 format, filtration area 0.22 m²
Synonyme(s) :
Viresolve® Pro Shield Modus 1.3
2 514,00 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
About This Item
2 514,00 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® Filter
Paramètres
60 psig max. inlet pressure
Taille du dispositif
1.3 in.
Impuretés
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Catégories apparentées
Description générale
Les dispositifs Viresolve Pro Modus sont généralement utilisés pour la filtration de volumes de protéines issus de lots de taille pilote à moyenne. Le dispositif Viresolve® Pro Shield Modus 1.3 offre une surface de filtration de 0,22 m2 et est principalement utilisé dans le traitement des volumes de petite taille / de taille pilote.
Caractéristiques et avantages
- Production à l'échelle pilote et moyenne
- Trois formats de taille différents
- Entièrement autonome (pas besoin de support de matériel)
- Parcours de fluides à usage unique et entièrement jetable
- Appareils testés à 100 % par diffusion air/eau et test des gaz binaires
- Shield / Shield H testés à 100 % pour les aérosols
Autres remarques
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Après rinçage contrôlé avec 100 l/m² d'eau, les échantillons présentaient une teneur en COT inférieure à 500 ppb, conformément au chapitre <64> de l'USP, et une conductivité inférieure à 1,3 µS/cm, conformément au chapitre <64> de l'USP.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais