Principaux documents
VPPS102NB1
Millipore
Viresolve® Pro Shield
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield, Modus 1.2 format, filtration area 0.07 m²
Synonyme(s) :
Viresolve® Pro Shield Modus 1.2
1 EA
1 244,00 €
1 244,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
1 244,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
1 244,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025Détails
Matériaux
polyethersulfone
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® Filter
Paramètres
60 psig max. inlet pressure
Taille du dispositif
1.2 in.
Impuretés
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Catégories apparentées
Description générale
La solution Viresolve® Pro offre une solution modèle complète et souple pour la clairance virale lors de la bioproduction d'anticorps monoclonaux (mAb) et de protéines recombinantes. Cette solution de clairance virale éprouvée offre les niveaux les plus élevés d'assurance de rétention et de productivité sur un large éventail de caractéristiques de flux d'alimentation.
Les dispositifs Viresolve Pro Modus sont généralement utilisés pour la filtration de volumes de protéines issus de lots de taille pilote à moyenne. Le dispositif Viresolve® Pro Shield Modus 1.2 offre une surface de filtration de 0,07 m2 et est principalement utilisé dans le traitement des volumes de petite taille / de taille pilote.
Caractéristiques et avantages
  • Fabrication pilote et à échelle moyenne
  • Trois formats de taille différents
  • Entièrement autonome (support de matériel non requis)
  • Circuit de fluide à usage unique entièrement jetable
  • Appareils testés à 100 % par diffusion air/eau et test de gaz binaires
  • Blindage / Blindage H testé à 100 % contre les aérosols
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec un ensemble de matériaux qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Remarque sur l'analyse
COT/conductivité
Après stérilisation et rinçage contrôlé avec 100 L/m² d'eau, les échantillons présentaient une teneur en COT inférieure à 500 ppb, conformément au chapitre <64> de l'USP et une conductivité inférieure à 1,3 µS/cm conformément au chapitre <64> de l'USP.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
EMD Millipore Corporation certifie que ce produit est conforme à la directive européenne 97/23/CE du 29 mai 1997 concernant les équipements sous pression. Ce produit relève de l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression. Il a été conçu et fabriqué dans le respect des règles de l'art afin de garantir une parfaite sécurité d'utilisation. Conformément à l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression, ce produit ne porte pas le marquage CE.
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.