Principaux documents
MB1HC10FS1
Millipore
Filtre en profondeur Millistak+® HC, format Pod
B1HC, filtration area 1.1 m², Process Scale
Synonyme(s) :
Millistak+ HC Pod Depth Filter, B1HC media series, 1.1 m 2 surface area
1 EA
803,00 €
803,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
803,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
803,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Nom du produit
Filtre en profondeur Millistak+® HC, format Pod, B1HC, cellulose, filtration area 1.1 m2, hydrophilic
Matériaux
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
Niveau de qualité
Description
Post-centrifuge or settled permeate containing cellular particulate
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Hauteur
32 cm (12.5 in.)
Longueur
62 cm (24.2 in.)
Surface de filtration
1.1 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
39-69 mg/m2
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
720-1260 ppb
Entrée
sample type liquid
Conductivité
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
Grade du filtre
B1HC
Description générale
Le filtre en profondeur Millistak+® est proposé dans un format jetable et transposable offrant une plus grande souplesse d'utilisation grâce à sa conception modulaire unique. Le Millistak+® MB1HC10FS1 se présente sous la forme d'un POD à haute capacité, de dimensions 32 cm (H) × 62 cm (L), et possède une surface de filtration de 1,1 m2.
Cette série de médias B1HC offre des performances optimales grâce à une matrice à gradient de densité, idéale pour la clarification secondaire après une filtration à flux tangentiel, la filtration en profondeur ou la centrifugation. Les filtres Millistak+® Pod sont disponibles en trois séries de médias filtrants afin de répondre à vos besoins spécifiques : terre de diatomées (DE), cellulose (CE) et haute capacité (HC).
Le système Millistak+® Pod est idéal pour une grande variété d'applications de clarification primaire et secondaire, y compris les cultures cellulaires, les lysats de levure et d'E. coli après centrifugation, les repliements chez E. coli, les milieux de culture, les vaccins, les protéines plasmatiques et les sérums.
Facile à utiliser
Avec la conception compacte et modulaire de notre nouveau système Millistak+® Pod, vous pouvez accroître votre productivité et réduire la durée des cycles.
L'installation et la configuration du système Pod sont simples et directes. La conception unique des adaptateurs jetables et des manifolds jetables facilite le raccordement des filtres Pod au reste des étapes du procédé. La nature autonome et à usage unique du système protège les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques et élimine les exigences d'entretien et de validation du nettoyage.
Application
Perméat post-centrifugation ou décanté contenant des particules cellulaires
Caractéristiques et avantages
  • Faible volume mort pour un meilleur rendement en produit
  • Large éventail de types de médias filtrants dans des produits monocouches et multicouches
  • Le média à double action Millistak+® HC améliore la préfiltration et réduit le temps de clarification
  • Le format flexible et modulaire offre des possibilités de transposition de 5 à 12 000 litres ou plus
  • La conception jetable brevetée élimine le besoin de carter et de validation du NEP ou du nettoyage
  • Les filtres autonomes Pod protègent les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques
  • La construction robuste est facile à utiliser et à configurer
  • L'encombrement réduit facilite l'utilisation dans les espaces restreints
Caractéristiques
Grade du filtre : B1HC
Pour 24 heures de trempage dans 10 l d'eau pure après autoclavage (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 100 l/m2 (10 l/ft2) de superficie de média filtrant :
Sodium : <3,0 mg/ft2
Calcium : <0,7 mg/ft2
Magnésium : <0,2 mg/ft2
Mercure : <0,01 mg/ft2
Chrome : <0,01 mg/ft2
Aluminium : <0,01 mg/ft2
Potassium : <0,01 mg/ft2
Plomb : <0,01 mg/ft2
Arsenic : <0,01 mg/ft2
Cobalt : <0,01 mg/ft2
Fer : <0,01 mg/ft2
Manganèse : <0,01 mg/ft2
Titane : <0,01 mg/ft2
Zinc : <0,01 mg/ft2
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
1 cycle d'autoclave de 60 min à 123 °C
Remarque sur l'analyse
Conductivité de l'eau produite à 25 °C : après autoclave (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 100 litres par m2 (10 l/ft2) de superficie de média filtrant.
Extractibles par gravimétrie : après trempage statique dans l'eau pure (eau DI de Type 1) pendant 24 h après autoclavage (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 100 l/m2 de superficie de média filtrant.
Résidu de carbone organique total (COT) : après autoclavage (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 100 l/m2 de superficie de média filtrant.
Informations légales
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.