Principaux documents
TX1056
Supelco
1,2,4-Trichlorobenzene
Meets ACS Specifications OmniSolv®
Synonyme(s) :
1,2,4-Trichlorobenzene, high purity solvents
About This Item
Formule linéaire :
1,2,4-C6H3Cl3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
204-428-0
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
OmniSolv®
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.02% Water (H2O)
≤0.27 μeq/g Titrable acid
Couleur
APHA: ≤10
pb
213.5 °C/1013 hPa
Pf
17 °C
Température de transition
flash point 99 °C
Solubilité
0.049 g/L
Densité
1.45 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤308 nm
Absorption UV
λ: 308 nm Amax: ≤1.00
λ: 310 nm Amax: ≤0.50
λ: 325 nm Amax: ≤0.10
λ: 375 nm Amax: ≤0.05
λ: 385 nm Amax: ≤0.01
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Clc1c(ccc(c1)Cl)Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Clé InChI
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications OmniSolv®
TX1056P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Conditionnement
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (GC)99.0% minColor (APHA)10 maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.27µeq/g maxUV Abs. at 308 nm1.00AU maxUV Abs. at 310 nm0.50AU maxUV Abs. at 325 nm0.10AU maxUV Abs. at 375 nm0.05AU maxUV Abs. at 385 nm0.01AU maxUV Cut-off308nm maxWater (H2O)0.02% max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)