TTTP04700
Filtre membrane en polycarbonate, 2,0 µm de dimension de pores
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane Isopore
152,00 €
Date d'expédition estimée le26 mai 2025Détails
About This Item
152,00 €
Date d'expédition estimée le26 mai 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Isopore™
Millipore
Paramètres
0.0268 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
932 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~180 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
23 μm
Extractibles par gravimétrie
<1%
Indice de réfraction
n/D 1.6
Matrice
Isopore™
Dimension de pores
2.0 μm pore size
5.9 % porosity
Point de bulle
≥0.6 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Caractéristiques et avantages :
•La structure de la membrane retient les particules sur la surface, ce qui simplifie le comptage et l'analyse
•Les membranes Isopore ne se colorent pas et par conséquent les interférences dues au bruit de fond sont minimes
•Membranes non hygroscopiques, permettant un séchage rapide et un temps d'analyse de l'échantillon réduit
•Le matériau translucide ne requiert pas de transparisation pour la microscopie en lumière transmise ; également disponible en version noire
Applications :
Contrôle de la contamination de l'air, microscopie en épifluorescence, essais de chimiotaxie
Application
- Chimiotaxie
- Essais biologiques
- Cytologie
- Contrôle de l'air
- Détection de microplastiques
Attention
Informations légales
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13