Principaux documents
SYMBDTH01
Millipore
Tiroir d'écoulement complet Steritest® Symbio
For 2 canisters, LFH pump
Synonyme(s) :
Sortie
1 UNIT
1 460,00 €
1 460,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 UNIT
1 460,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
Nomenclature NACRES :
NB.79
1 460,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Matériaux
316 stainless steel container (drain tray)
EPDM rubber seal
Agence
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Steritest®
Entrée
pharmaceutical(s)
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio pump
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le tiroir d'écoulement complet Steritest® Symbio comprend un support de canister en acier inoxydable, un bac collecteur en plastique et un joint. Il est conçu pour une pompe LFH avec 2 canisters. La pompe Steritest® Symbio LFH est conçue pour divers environnements d'essai tels qu'une hotte à flux laminaire, un poste de sécurité microbiologique, une salle propre, voire l'intérieur d'un isolateur.
Application
Le tiroir d'écoulement complet Steritest® Symbio est un accessoire de la pompe Steritest® Symbio LFH qui permet de rationaliser le déroulement de votre travail tout en améliorant la sécurité lors des essais de stérilité.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Configuré(e)(s) pour