Principaux documents
SYMBCAN08
Millipore
Plateaux de transport Steritest®
for transportation and incubation of media-filled canisters, for use with Steritest® NEO Devices, pkg of (8 trays per pack)
Synonyme(s) :
Support de canisters ; aide au transport de canisters
8 TRAYS
752,00 €
752,00 €
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
8 TRAYS
752,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
eCl@ss :
32014001
Nomenclature NACRES :
NB.24
752,00 €
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Matériaux
polyphenylsulfone (PPSU)
Agence
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Fabricant/nom de marque
Steritest®
Conditionnement
pkg of (8 trays per pack)
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
Application(s)
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® NEO Devices
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio Pump
standard for VHP (Autoclavable)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les plateaux de transport Steritest® sont les accessoires qui s'utilisent avec les unités Steritest® NEO. Un plateau de transport maintient jusqu'à 5 canisters en position verticale après l'essai de stérilité, améliorant la sécurité de leur transport entre l'environnement d'essai et l'incubateur. Lors des lectures intermédiaire et finale de l'essai de stérilité, l'utilisateur peut examiner les 5 canisters en même temps, à l'œil nu, en animant le plateau de transport Steritest d'un léger mouvement de rotation. La combinaison de 4 plateaux de transport Steritest® et d'un rack Steritest® permet de transporter en toute sécurité et en une seule fois 20 canisters remplis de milieu de culture. Les plateaux de transport pour canisters Steritest® et le rack Steritest® peuvent rester dans l'incubateur.
Application
Les plateaux de transport Steritest® permettent de rationaliser votre procédure tout en améliorant la sécurité des filtrations et des essais de stérilité en laboratoire.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany