Merck
Passer à
SYMBRACK2
Racks Steritest®
to hold-up to 4 Steritest®carrying trays, for use with Steritest® NEO Devices, pkg of 1 kit
Synonyme(s) :
Support de plateaux
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
2 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
909,00 €
A propos de cet article
UNSPSC Code:
23151818
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32014001
Manufacturer/tradename:
Steritest®
Material:
stainless steel
Packaging:
pkg of 1 kit
909,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Demander des informations complémentaires
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
stainless steel
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Steritest®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® NEO Devices, for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01), for use with Steritest® Symbio Pump, standard for VHP (Autoclavable)
shipped in
ambient
General description
Le rack Steritest® ne s'utilise qu'avec les plateaux de transport Steritest®. La combinaison de 4 plateaux de transport Steritest® et d'un rack Steritest® permet de transporter simultanément et en toute sécurité 20 canisters remplis de milieu de culture. Les plateaux de transport Steritest® et le rack Steritest® peuvent rester dans l'incubateur.
Application
Les racks Steritest® permettent de simplifier la procédure tout en améliorant la sécurité des filtrations et des essais de stérilité en laboratoire.
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SYMBSVB01SYMBSYS01SYMBFEE01
description
to hold-up to 4 Steritest®carrying trays, for use with Steritest® NEO Devices, pkg of 1 kit
description
For sterile bags and Steridilutor® vent chamber, for use with Steritest® Symbio pump
description
Steritest® accessory to hold syringe, For streamlining workflow and increasing safety
description
Optional accessory, For use in an isolator
manufacturer/tradename
Steritest®
manufacturer/tradename
Steritest®
manufacturer/tradename
Steritest®
manufacturer/tradename
Steritest®
material
stainless steel
material
316L stainless steel
material
EPDM rubber (foam), acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , polyphenylsulfone (PPSU) , 316L stainless steel , brass (nickel-plated), Nylon , PVC , Nylon 66 (glass bead reinforced), anodized aluminum , polyoxymethylene
material
stainless steel (A2, Screws), PVC (feet)
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
-
application(s)
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
agency
USP 71, EP 2.6.1, JP 4.06
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP (71)
agency
EP 2.6.1, USP 71, JP 4.06
agency
USP (71), JP (4.06), EP (2.6.1)
input
sample type pharmaceutical(s)
input
pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
input
pharmaceutical(s)