Documents
SX1248
Supelco
Acide sulfurique
OmniTrace Ultra
Synonyme(s) :
aa
About This Item
Formule linéaire :
H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.08
Numéro Beilstein :
2037554
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
231-639-5
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Agence
suitable for EPA 300
Densité de vapeur
<0.3 (25 °C, vs air)
Pression de vapeur
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Pureté
93-98%
Forme
liquid
Concentration
≤100% in sulfuric acid
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
Point d'ébullition
~290 °C (lit.)
Pf
-20 °C
Solubilité
soluble (Water: Soluble (caution ! development of heat))
Densité
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Ag: ≤50 pg/g
Al: ≤50 pg/g
As: ≤500 pg/g
Ba: ≤10 pg/g
Be: ≤10 pg/g
Bi: ≤10 pg/g
Ca: ≤50 pg/g
Cd: ≤10 pg/g
Ce: ≤10 pg/g
Co: ≤10 pg/g
Cr: ≤10 pg/g
Cs: ≤10 pg/g
Cu: ≤10 pg/g
Dy: ≤10 pg/g
Er: ≤10 pg/g
Eu: ≤10 pg/g
Fe: ≤50 pg/g
Ga: ≤10 pg/g
Gd: ≤10 pg/g
Ge: ≤100 pg/g
Hf: ≤10 pg/g
Hg: ≤100 pg/g
Ho: ≤10 pg/g
In: ≤10 pg/g
K: ≤50 pg/g
La: ≤10 pg/g
Li: ≤10 pg/g
Lu: ≤10 pg/g
Mg: ≤50 pg/g
Mn: ≤10 pg/g
Mo: ≤10 pg/g
Na: ≤50 pg/g
Nb: ≤10 pg/g
Nd: ≤10 pg/g
Ni: ≤50 pg/g
Pb: ≤10 pg/g
Pr: ≤10 pg/g
Rb: ≤10 pg/g
Rh: ≤50 pg/g
Sb: ≤50 pg/g
Sc: ≤10 pg/g
Se: ≤500 pg/g
Sm: ≤10 pg/g
Sn: ≤50 pg/g
Sr: ≤10 pg/g
Tb: ≤10 pg/g
Te: ≤50 pg/g
Th: ≤10 pg/g
Ti: ≤50 pg/g
Tl: ≤10 pg/g
Tm: ≤10 pg/g
U: ≤10 pg/g
V: ≤10 pg/g
W: ≤10 pg/g
Y: ≤10 pg/g
Yb: ≤10 pg/g
Zn: ≤50 pg/g
Zr: ≤10 pg/g
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
OmniTrace Ultra
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached FEP bottles. Each FEP bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.