SX0625
Sodium Iodide
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonyme(s) :
Sodium Iodide, Sodium Iodine
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 hPa ( 767 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5% (silver nitrate titration)
99.5-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
Forme
powder
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Point d'ébullition
1304 °C/1013 hPa
Pf
659 °C
Solubilité
1793 g/L
Traces d'anions
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤0.0003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Application
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable