Documents
SX0143L
Supelco
Gel de silice
100-200 Mesh
Synonyme(s) :
Silica gel, Amorphous Silicon Dioxide, Amorphous Silica
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41123003
Numéro de classement CE :
231-545-4
Forme
powder
Taille
100-200 mesh
Couleur
white
Taille des particules
100-200 mesh
<2 mm
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Point d'ébullition
2230 °C
Pf
>1600 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
100-200 Mesh
Remarque sur l'analyse
Color: White
Form: Powder
Mesh size (100 - 200): To pass test
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable