ST1535
Anti-NQO1 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-NADPH Dehydrogenase Quinone 1
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NQO1(1728)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
293T cells
Human stomach tissue, Mouse brain tissue, HepG2 cells
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable