P5575
Piclorame
BioReagent, suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
Acide 4-Amino-3,5,6-trichloro-pyridine-2-carboxylique, Acide 4-amino-3,5,6-trichloropicolinique
498,00 €
About This Item
498,00 €
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Pf
200 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
agriculture
Chaîne SMILES
Nc1c(Cl)c(Cl)nc(C(O)=O)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3N2O2/c7-1-3(10)2(8)5(9)11-4(1)6(12)13/h(H2,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
NQQVFXUMIDALNH-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable