SSWP01300
Filtre membrane MF-Millipore™, pores de 3 µm
MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en esters de cellulose, 3,0 µm de dimension de pores
129,00 €
About This Item
129,00 €
Produits recommandés
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
30 L/min-cm2 air flow rate
320 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diamètre
13 mm
Diam. du filtre
13 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
6%
Indice de réfraction
n/D 1.495
Matrice
MF-Millipore™
Dimension de pores
3.0 μm pore size
83 % porosity
Capacité
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Point de bulle
≥0.7 bar, air with water at 23 °C
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
- Contrôle qualité des cuves de rétention des fluides
- Contrôle des fluides
- Surveillance de la qualité de l'air
- Collecte de particules
- Analyse des particules
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)