SMEP0470W
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 5,0 μm
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, w/ 6 mm hydrophobic edge
Synonyme(s) :
MF-Millipore™ Membrane Filter, Hydrophobic Edge, 5 µm pore size
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore™
Millipore
Paramètres
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Larg. de la bordure
6 mm , hydrophobic edge
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
135 μm
Matrice
MF-Millipore™
Dimension de pores
5.0 μm pore size
84 % porosity
Point de bulle
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Applications:
- Microbiological and sterility testing of antibiotics and bacteriostatic drugs
- Filling machine operations
-Available in sterile or autoclave-ready packs
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3