Principaux documents
SH1J806H5
Millipore
Base 30, 47 mm, 100/pack
100 EA
164,00 €
164,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025Détails
Changer de vue
100 EA
164,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116500
eCl@ss :
32019190
164,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025Détails
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Mode d'emploi : se reporter aux instructions de mouillage des unités de filtration avec membrane Durapore® dans le manuel d'utilisation.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany