Principaux documents
SCT247
Sigma-Aldrich
Sonde cellulaire BioTracker MultiTASQ G-Quadruplex (G4)
Synonyme(s) :
Ligand G4, Sonde d'imagerie de cellules vivantes, Sonde quadruplex G, Sonde tétrade G4, Sonde G4, sonde chimie clic
1 MG
366,00 €
366,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Changer de vue
1 MG
366,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.52
366,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Conditionnement
vial of 1 mg
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Millipore
Mode de croissance
N/A
Technique(s)
DNA sequencing: suitable
RNA extraction: suitable
nucleic acid detection: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Les quadruplexes G sont des structures à quatre brins constituées de tétrades G empilés (G4) formés à l'intérieur de séquences d'acides nucléiques riches en guanine. Les quadruplexes G sont enrichis dans les régions ouvertes de la chromatine, mais sont également présents dans le nucléole et le cytoplasme. La formation des structures G4 est dynamique et spécifique au type de cellule, ce qui suggère une interaction avec des facteurs de transcription et d'autres protéines. Les quadruplexes G ont donc suscité un vif intérêt en raison de leur contribution possible à la régulation de la transcription.
MultiTASQ a été conçu en utilisant le concept des quartets G synthétiques assemblés par modèle (TASQ) comme ligand biomimétique pour les quadruplexes G, démontrant une grande spécificité pour les G4. MultiTASQ est soluble dans l'eau et présente un haut degré d'accessibilité intracellulaire. MultiTASQ détecte l'ARN ribosomique-G4 associé aux régions périnucléaires rugueuses du RE dans une plus large mesure que l'anticorps BG4. MultiTASQ est une sonde alkynylée qui permet une détection sans bruit de fond par chimie click et convient aux applications de capture de G4 par chimioprécipitation et d'imagerie click.
Références
1. Nat. Chem. 2021, 13(7): 626-633
2. ACS Chem. Biol. 2021, 16(5): 905 à 914
Pureté : > 98 %, confirmée par HPLC, RMN du proton, LC-MS et analyse élémentaire.
Caractéristiques et avantages
MultiTASQ détecte l'ARN ribosomique-G4 associé aux régions périnucléaires rugueuses du RE dans une plus large mesure que l'anticorps BG4. MultiTASQ est une sonde alkynylée qui permet une détection sans bruit de fond par chimie click et convient aux applications de capture de G4 par chimioprécipitation et d'imagerie click. MultiTASQ est compatible avec l'incubation de cellules vivantes. La sonde cellulaire BioTracker MultiTASQ G4 est un outil polyvalent de conception unique pour la détection et l'analyse des G4.
Forme physique
Produit lyophilisé. Opaque, blanche.
Stockage et stabilité
Conserver la sonde cellulaire BioTracker BioCyTASQ G-quadruplex G4 à -20 °C, desséchée et à l'abri de la lumière
Autres remarques
Détection fluorescente des quadruplexes G4 d'acides nucléiques dans les cellules et les tissus à l'aide de la chimie click
Informations légales
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable