Principaux documents
SCT056
Sigma-Aldrich
Colorant pour cellules vivantes ciblant les G-quadruplexes d′ARN BioTracker QUMA-1
A red-emitting fluorescent probe for tracking RNA G-quadruplexes dynamics, such as folding and unfolding, in live cells.
Synonyme(s) :
Live cell imaging probe
1 MG
353,00 €
353,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
Changer de vue
1 MG
353,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.47
353,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
Essai
≥98% (H-NMR)
≥98% (HPLC)
≥98% (LC/MS)
≥98% (elemental analysis)
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Description générale
Les G-quadruplexes d′ARN se forment par auto-assemblage d′empilements d′ARN riches en guanine sous forme de G-quartets empilés. Ils peuvent apparaître aussi bien des les produits de transcription codant pour des protéines (ARNm) que les produits de transcription non codants (ARNnc). De plus en plus de données indiquent que les G-quadruplexes d′ARN sont impliqués dans différentes fonctions biologiques : élongation des télomères, recombinaison de l′ADN, transcription, mécanismes post-transcriptionnels touchant l′ARN (transformation de l'ARN pré-messager, renouvellement de l′ARNm, ciblage et traduction), et qu′ils sont associés à plusieurs maladies humaines.
Le colorant pour cellules vivantes ciblant les G-quadruplexes d′ARN BioTracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL> QUMA-1 (QUMA-1) est une sonde fluorescente émettant dans le rouge qui peut servir à étudier la dynamique (repliement et dépliement) et les mouvements des G-quadruplexes d′ARN. QUMA-1 est un colorant réversible qui émet une fois lié aux G-quadruplexes et qui cesse d′émettre en cas de dépliement. QUMA-1 est hautement spécifique des G-quadruplexes d′ARN et ne se lie pas à l′ADN, à l′ARN double brin, à l′ARN simple brin ou aux autres structures de l′ARN. QUMA-1 pourrait aussi potentiellement être utilisé pour étudier les interactions ARN-protéine.
Propriétés spectrales
Absorbance : 555 nm
Émission : 660 nm
Application
Imagerie en fluorescence sur cellules vivantes
Sonde fluorescente émettant dans le rouge qui permet de suivre la dynamique des G-quadruplexes d′ARN, comme le repliement et le dépliement, dans les cellules vivantes.
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Sous-domaine de recherche
Imagerie cellulaire
Micro-ARN
Métabolisme de l'ARN et protéines de liaison
Qualité
Pureté : ≥ 98 %, confirmée par RMN de protons, LC-MS et HPLC, et par analyse des éléments
Masse molaire : 628,17 g/mol
Forme physique
Produit lyophilisé
Stockage et stabilité
Conserver le colorant pour cellules vivantes ciblant les G-quadruplexes d′ARN QUMA-1 à -20 °C, avec un dessiccant et à l'abri de la lumière.
Remarque : Centrifuger brièvement pour que le culot se dépose au fond du flacon avant ouverture.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Xiu-Cai Chen et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(17), 4702-4706 (2018-02-18)
Because of the absence of methods for tracking RNA G-quadruplex dynamics, especially the folding and unfolding of this attractive structure in live cells, understanding of the biological roles of RNA G-quadruplexes is so far limited. Herein, we report a new
Questions
  1. Can we use it in fixed cells?
    1 answer
    1. Yes, this probe can be used in fixed cells. Please see the following reference:
      Chen X et al. Tracking the Dynamic Folding and Unfolding of RNA G-Quadruplexes in Live Cells. Angew Chem Int Ed Engl. 2018 Apr 16;57(17):4702-4706.