SCT129
BioTracker 640 Red C2M(FM5-95) Synaptic Dye
Live cell imaging synaptic dye that detects neural synaptic activitiy at neuromuscular junctions and synapses.
Synonyme(s) :
Live cell imaging probe
356,00 €
Date d'expédition estimée le19 mars 2025Détails
About This Item
356,00 €
Date d'expédition estimée le19 mars 2025Détails
Produits recommandés
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
BioTracker 640 Red C2M(FM5-95) Synaptic Dye is a red fluorescent probe used to follow synaptic vesicles. The dye is slightly more water soluble than BioTracker 640 Red C2(FM4-64) Synaptic Dye.
Spectral Properties
Absorbance (Membranes): 510 nm
Emission (Membranes): 750 nm
Application
Cell Imaging
Live Cell Dye
Qualité
Spectral Properties
Absorbance (Membranes): 510 nm
Emission (Membranes): 750 nm
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable