SCM037
FibroGRO® Xeno-Free Human Fibroblast Expansion Medium
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Millipore
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Entrée
sample type epithelial cells
Conditions d'expédition
dry ice
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FIBROGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable