SCC487
CNS-1 Rat Glioma Cell Line
Rat
802,00 €
Date d'expédition estimée le21 février 2025Détails
About This Item
802,00 €
Date d'expédition estimée le21 février 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
CNS-1 Rat Glioma Cell Line,
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of ≥1X10⁶ cells/vial mg
Fabricant/nom de marque
Millipore
Mode de croissance
N/A
Technique(s)
cell analysis: suitable
Conditions d'expédition
liquid nitrogen
Température de stockage
−196°C
Application
Caractéristiques et avantages
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable