Principaux documents
MSHVN45
Millipore
Plaque de 96 puits Multiscreen®, membrane en PVDF hydrophile
pore size 0.45 μm, non-sterile
Synonyme(s) :
Plaque de 96 puits en PVDF, Plaque de 96 puits hydrophile
10 EA
330,00 €
50 PKG
1 500,00 €
330,00 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Changer de vue
10 EA
330,00 €
50 PKG
1 500,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32039006
Nomenclature NACRES :
NB.22
330,00 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Matériaux
PVDF membrane (hydrophilic)
flat bottom wells
polystyrene
Niveau de qualité
Description
Receptor binding assays on whole cells and cell fragments, protein kinase/phosphatase precipitation assays, bead/resin based assays
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
MultiScreen®
Caractéristiques
hydrophilic
lid
Fabricant/nom de marque
MultiScreen®
Paramètres
50-250 μL sample volume (per well)
Technique(s)
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase precipitation)
bead-based assay: suitable
ligand binding assay: suitable
receptor binding assay: suitable
solubility assay: suitable
Surface de filtration
0.28 cm2
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Volume maximum des puits
300 μL
Volume de travail
50-250 μL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Application(s)
sample preparation
Type de liaison
low binding surface
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HV
Quelle que soit l'application sur laquelle vous travaillez, Millipore a une plaque développée pour satisfaire vos besoins spécifiques. Les plaques MultiScreen sont un outil particulièrement fiable, utilisé de longue date pour la recherche de nouveaux médicaments et en sciences de la vie.
Plaques de filtration HTS (plaques dont la référence commence par "MS")
- Les plaques MultiScreenHTS sont spécialement conçues pour les applications à haut débit sur les stations de travail automatisées. La manipulation est facilitée par des parois latérales rigides et de grandes surfaces sont prévues pour les étiquettes à codes-barres. Chaque puits est scellé individuellement pour empêcher toute contamination croisée durant l'incubation, et le drain peut être retiré pour accéder aux filtres. Les plaques de filtration sont disponibles pour les plateformes de 96 et 384 puits avec un large choix de membranes et de plastiques.
– La conception de la nouvelle plaque de filtration à haut débit MultiScreen HTS+ de Millipore limite l'adsorption non spécifique et réduit notamment la variabilité de l'intensité du signal et du bruit de fond dans les criblages biochimiques.
Plaques de filtration classiques (plaques dont la référence commence par "MA")
- La conception multi-puits d'origine se révèle utile dans de nombreuses applications qui nécessitent l'immersion du filtre dans une plaque d'analyse. Grâce à leur conception unique et à leur drain facile à retirer, ces plaques sont idéales pour les tests du type Elispot, PAMPA, criblage cellulaire (migration, invasion ou chimiotaxie) ou pour les utilisateurs de lecteurs de plaques TopCount.
Accessoire : support de filtration sous vide MultiScreenHTS
- Le support de filtration sous vide MultiScreenHTS a été conçu spécialement pour les plaques de filtration MultiScreenHTS. L'association des deux assure des caractéristiques de filtration optimales et une intégration fluide aux systèmes automatisés.
Plaques d'analyse Millicell
- En plus du format de plaque d'analyse traditionnel, les plaques de filtration sont également disponibles avec des plateaux de culture cellulaire permettant de faire croître et d'analyser des lignées cellulaires adhérentes et en suspension. Les cellules cultivées sur des plaques de filtration se différencient mieux que celles cultivées sur des substrats en plastique traditionnels, ce qui donne des résultats plus proches des conditions in vivo. Cette association plaque de filtration/plateau de culture peut être utilisée pour divers essais cellulaires, notamment les essais de criblage, de toxicité et de transport.
Application
Catégorie de recherche
Protéine
Essais
Essais à base de billes/résine
Essais de liaison de récepteurs sur cellules entières et fragments cellulaires, essais de précipitation de protéine kinase/phosphatase, essais à base de billes/résine
Forme physique
Code couleurs : Clair
Autres remarques
Compatibles avec une automatisation : Oui
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.