SCC010
ReNcell VM Immortalized Cell Kit
ReNcell VM Kit contains human neural progenitor cells, optimized maintenance media & freezing media for culture of human neural stem cells.
Synonyme(s) :
Human NSC Line, Human Neural Stem Cell Line, Human Neural Stem Cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
ReNcell
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type neural stem cell(s)
Conditions d'expédition
liquid nitrogen
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Application
Stem Cell Research
Composants
ReNcell NSC Maintenance Media (Cat.# SCM005)
ReNcell Neural Stem Cell Freezing Medium (Cat.# SCM007)
Qualité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Les clients ont également consulté
Protocoles
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.