Principaux documents
SAMPLCR01
Millipore
Filtre Millex Samplicity®
PTFE membrane, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-LCR, Filtre pour seringue en PTFE, 0,45 µm
HYDROPHILIC PTFE, 96
411,00 €
411,00 €
En stockDétails
Changer de vue
HYDROPHILIC PTFE, 96
411,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Dimension de pores:
0.45 μm pore size
Diamètre:
25 mm
Volume:
1.7 mL
Stérilité:
non-sterile
Matériaux:
PTFE membrane
high-density polyethylene
411,00 €
En stockDétails
Matériaux
PTFE membrane
high-density polyethylene
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Samplicity®
Paramètres
0.3 mL min. working volume
Technique(s)
HPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Diamètre
25 mm
Volume
1.7 mL
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Raccords
inlet funnel (Easy loading)
outlet tip (for smooth transfer to HPLC vials)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : LCR
Présentation des filtres Millex Samplicity pour le système Samplicity G2
• Le système de filtration Samplicity G2 vous permet de filtrer sous vide jusqu'à 8 échantillons en même temps, directement dans des flacons de HPLC.
• Filtration pour la préparation d'échantillons de HPLC sans seringue
• Entonnoir et filtre intégrés pour charger plus facilement les échantillons
• Produit décliné en deux dimensions de pores (0,20 µm et 0,45 µm) et deux types de membrane (PVDF Durapore et PTFE hydrophile)
Produit disponible en deux conditionnements :
Références se terminant par 01 (-------01) : boîte de 96
Références se terminant par 04 (-------04) : 384 unités (4 boîtes de 96)
Applications :
HPLC ; filtration d'échantillons visqueux ou chargés en particules avant HPLC
Application
À utiliser avec le système de filtration Samplicity. Fonctionnant sous vide, le système ne requiert qu'un effort manuel minimal pour filtrer de 1 à 8 échantillons dans des flacons de HPLC standards en seulement quelques secondes, avec une récupération supérieure à celle offerte par les filtres pour seringue.
Conditionnement
non stérile
Caractéristiques
Produit réservé à un usage général en laboratoire
Informations légales
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany