Principaux documents
RAWG0250C
Millipore
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 1,2 μm
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white, gridded, for asbestos monitoring
Synonyme(s) :
Filtre membrane MF-Millipore, dimension de pores de 1,2 µm, quadrillé
100 FILTERS
177,00 €
177,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Changer de vue
100 FILTERS
177,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
177,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Matériaux
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diamètre
25 mm
Diam. du filtre
25 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
5%
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.512
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
1.2 μm pore size
82 % porosity
Point de bulle
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : RAWG
Composées d'un mélange biologiquement inerte d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, les membranes MF-Millipore sont parmi les plus utilisées dans les applications analytiques et de recherche.
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent une quantité minimale d'agents mouillants et présentent un taux de matières extractibles à l'eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore classiques.
Caractéristiques et avantages :
– Filtre polyvalent pour les applications de surveillance biologique et environnementale
– Décliné en différentes dimensions de pores et deux couleurs (blanc ou noir), avec ou sans surface quadrillée
– Compatible avec une stérilisation à l'oxyde d'éthylène, par rayonnement gamma ou à l'autoclave
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
Clarification de solutions aqueuses
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)