Documents
R03087
Sigma-Aldrich
Leishman Stain
Synonyme(s) :
Hematology Stain
About This Item
Code UNSPSC :
41116121
Numéro de classement CE :
200-659-6
Forme
liquid
Niveau de qualité
Température de transition
flash point 11.1 °C
λmax
520-530 nm (Eosin)
645-655 nm (Azure)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Application
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used for staining blood smears to differentiate blood corpuscles, malarial parasites, trypanosomers, etc. Can be used as an alternative to Giemsa.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
52.0 °F
Point d'éclair (°C)
11.1 °C