Principaux documents
PXC100C50
Millipore
Cassette Pellicon® XL avec membrane Ultracel®
filtration area 50 cm2, NMWCO 100 kDA
Synonyme(s) :
0.005 m2, 100 kDa, Pellicon XL, Pellicon® XL Cassette with Ultracel® Membrane, Ultracel, Ultrafiltration Module
PXC100C50
424,00 €
424,00 €
Date d'expédition estimée le09 mai 2025Détails
Changer de vue
PXC100C50
424,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
424,00 €
Date d'expédition estimée le09 mai 2025Détails
Matériaux
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene housing
polypropylene screen ((feed))
polypropylene screen ((permeate))
Niveau de qualité
Gamme de produits
Pellicon®
Technique(s)
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable (analytical sample preparation)
L × l
18.8 cm (7.4 in.) × 3 cm (1.2 in.)
Surface de filtration
50 cm2
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
100 kDa pore size
pH
2-12
Description générale
  • Device Configuration: Cassette
  • Filter Code: PLCHK
  • Filter Type: Ultrafiltration
Caractéristiques et avantages
Type C screen (coarse screen)
Conditionnement
Wet, preserved
Autres remarques
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Informations légales
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable