PXC005C50
Cassette Pellicon® XL avec membrane Ultracel®
filtration area 50 cm2, NMWCO 5 kDa
Synonyme(s) :
Pellicon XL Ultrafiltration Module Ultracel 5 kDa 0.005 m2
443,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
About This Item
443,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene screen
Niveau de qualité
Caractéristiques
holdup volume 3.2 mL
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
0.03-0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Longueur
18.8 cm (7.4 in.)
Largeur
3 cm (1.2 in.)
Surface de filtration
50 cm2
Surface nominale de la membrane
50 cm2
Extractibles par gravimétrie
≤7.5 mg/device
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
5 kDa NMWCO
pH
2-12
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Autres remarques
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable