XX42PMINI
Support de minicassettes Pellicon®
4 837,00 €
Date d'expédition estimée le14 mai 2025Détails
About This Item
4 837,00 €
Date d'expédition estimée le14 mai 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
316L stainless steel
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
4-50 °C temperature
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Largeur
11.4 cm (4.5 in.)
Profondeur
14 cm (5.5 in.)
Poids
5 kg (11 lb)
Raccords
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (Feed/retentate/permeate)
Catégories apparentées
Description générale
Le support Pellicon® Mini permet d'utiliser une à trois minicassettes Pellicon® 2 en parallèle ou des cassettes Pellicon® 3. Ce support sanitaire est serré à l'aide d'une petite clé dynamométrique afin de comprimer les cassettes entre une plaque de collecteur, laquelle permet aux fluides de circuler à l'intérieur et à l'extérieur des cassettes, et une plaque d'extrémité qui assure l'étanchéité entre les cassettes.
Le support Mini est conçu pour le développement de procédés et la fabrication de petits volumes de produits pharmaceutiques.
Caractéristiques et avantages
Articles
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.