Documents
PX0424
Supelco
Éther de pétrole
OmniSolv®
Synonyme(s) :
Petroleum ether, Ligroine,Petroleum Spirit, Benzine
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
41116105
Niveau de qualité
Gamme de produits
OmniSolv®
Forme
liquid
Impuretés
≤0.01% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Point d'ébullition
30-50 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point <-30 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Application
Not Optically Transparent in UV
OmniSolv®
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Boiling range30-60°CCapillary ECD responsive substances (as PCNB)2ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.2µeq/g maxWater (H2O)0.01% max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
<-22.0 °F
Point d'éclair (°C)
< -30 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)