The sensors for the Scepter cell counter are not reusable. One sensor is used per analysis. The liquid is trapped inside each sensor and is disposable once a reading takes place when the liquid is drawn up a narrow pathway.
PHCC360050
Sondes pour compteur de cellules Scepter 3.0
60 μm sensors designed to count particles between 6 μm & 36 μm
Synonyme(s) :
Automated Cell counter tips
170,00 €
Date d'expédition estimée le13 juin 2025Détails
About This Item
170,00 €
Date d'expédition estimée le13 juin 2025Détails
Produits recommandés
Caractéristiques
50 μL (sample volumn)
Conditionnement
pkg of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Scepter
Paramètres
10000 particles/mL particle concentration (500000 particles/mL)
Technique(s)
cell counting: suitable
Taille des particules
6-36 μm
Compatibilité
Scepter for use with cells sized 8.0–25.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'écran du compteur de cellules Scepter 3.0 affiche :
- La concentration des cellules
- La taille moyenne des cellules
- Le volume moyen des cellules
- L'histogramme de leur distribution en taille et en volume
Ce système est exclusivement réservé à la recherche et a été testé sur des types de cellules représentatifs de ceux employés à l'heure actuelle.
Caractéristiques et avantages
Couplée à des canaux de gestion du liquide de grande précision et à de l'électronique, elle permet à la sonde Scepter de fournir des statistiques exactes et fiables sur les populations cellulaires.
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Articles
Cell counting protocol using a hemocytometer for monitoring cell viability. Discover other cell counting tools such as the Scepter™ 3.0 Cell Counter.
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
Contenu apparenté
Scepter™ Cell Counter is a portable device which brings consistency in cell counting right to the culture hood in less than 30 seconds.
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works
A list of which mammalian and other key phenotypes have been validated for Scepter™ counting precision.
-
Hello, are the cell counter sensors reusable, for example washing with water between samples to reuse the sensor?