Principaux documents
4610-OP
Millipore
Formamide
OmniPur® Grade, >= 99%, Deionized
Synonyme(s) :
Formamide, Carbamaldéhyde, Acide formique, Amide C1
100 ML
49,50 €
500 ML
198,00 €
4 L
407,00 €
49,50 €
Date d'expédition estimée le08 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
49,50 €
500 ML
198,00 €
4 L
407,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
45.04
Beilstein:
505995
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Nomenclature NACRES :
NA.21
49,50 €
Date d'expédition estimée le08 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
1.55 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Essai
≥99% (GC)
Forme
viscous liquid (slightly)
Température d'inflammation spontanée
932 °F
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Technique(s)
hybridization: suitable
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L)
pb
210 °C (lit.)
Pf
2-3 °C (lit.)
Densité
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Clé InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Qualité biologie moléculaire.
A260 (0,5 M, eau) : ≤0,03 UA
A270 (0,5 M, eau) : ≤0,05 UA
A280 (0,5 M, eau) : ≤0,08 UA
Pureté par essai : ≥ 99 %
Conductivité : ≤100 µmho
DNase : Aucune détectée
Métaux lourds (exprimé en Pb) : ≤0,0001 %
Identification : Satisfait au test
Phosphatase : Aucune détectée
Protéase : Aucune détectée
RNase : Aucune détectée
Réservé à une utilisation en laboratoire et dans la fabrication. Non destiné à l′usage dans des médicaments, aliments ou produits de ménage.
Application
Le formamide déstabilise les duplex d′acides nucléiques et peut être utilisé, généralement à une concentration de 50 %, dans les protocoles d′hybridation nécessitant des températures d′hybridations plus faibles.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
305.6 °F
Point d'éclair (°C)
152 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)