PS1019
PhosphoDetect Anti-JNK1/2 (pThr¹⁸³/Tyr¹⁸⁵) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-c-Jun N-terminal Kinase 1&2, Phospho-Specific (Thr/Tyr 183/185), Anti-c-Jun N-terminal Kinase 1&2, Phospho-Specific (Thr/Tyr183/185)
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr183/pTyr185)
Informations sur le gène
human ... MAPK8(5599)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1:1000)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
UV-treated HEK293 cells or sorbitol-treated PC12 cells
Autres remarques
Barr, R.K., et al. 2001. Int. J. Biochem. Cell. Biol.33, 1047.
Dong, C., et al. 2001. J. Clin. Immunol.21, 253.
Janulis, M., et al. 2001. Mol. Cell. Biol.21, 2235.
Pearce, A.K., et al. 2001. Trends Cell Biol.11, 426.
Tong, T., et al. 2001. Exp. Cell Res.269, 64.
Cobb, M.H., et al. 1999. Prog. Biophys. Mol. Biol.71, 479.
Basu, S., et al. 1998. Oncogene17, 3277.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1