Documents
PR0G0TNP2
Milli-Q
Pack de prétraitement Progard®
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from water components
Synonyme(s) :
Pack de prétraitement Progard® TNP2
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Matériaux
EPDM rubber
polypropylene
Niveau de qualité
Caractéristiques
Optimal protection of Reverse Osmosis (RO) membrane, optimized system lifetime and performance. Removal of large particles, organic compounds and free chlorine from feed water with a silt density index (SDI) up to 12
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Progard®
Hauteur
39.5 cm (15.5 in.)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
<2000 ppb
Résidus halogénés
<3 ppm (Cl2)
Compatibilité
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs Essential
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le pack de prétraitement Progard® TNP2 prétraite l'eau de ville en la débarrassant des grosses particules, des composés organiques et du chlore libre. Cela permet de protéger la membrane d'osmose inverse (OI) d'un colmatage organique ou d'une oxydation par le chlore.
Le pack de prétraitement Progard® TNP2 optimise la durée de vie et les performances de votre système.
Il est très important de remplacer les consommables conformément aux indications du système pour que ses performances restent conformes aux spécifications.
À utiliser avec les systèmes de purification d'eau AFS® Essential, Elix® Advantage, Elix® Reference, Elix® Essential, Milli-Q® Integral et RiOs Essential.
Application
Élimination du chlore libre, des composés organiques et des particules pour protéger la membrane d'osmose inverse.
Caractéristiques et avantages
  • Le pack de prétraitement Progard® TNP2 est constitué de polypropylène et d'EPDM.
  • Il convient au traitement d'une eau de ville ayant un indice de densité du limon (Silt Density Index, SDI) < 12, un taux de Cl2 < 3 ppm et un niveau de COT < 2 000 ppb.
  • Le charbon actif naturel possède une grande surface spécifique et une haute cinétique d'adsorption, tolérant une eau d'alimentation contenant jusqu'à 3 ppm de chlore et 2 000 ppb de COT. Élimine le chlore libre et les composés organiques.
  • Le charbon actif naturel sélectionné est imprégné d'argent (agent bactériostatique reconnu) pour prévenir la prolifération bactérienne.
  • Le média de filtration en profondeur présente une grande capacité et une rétention optimisée, tolérant une eau d'alimentation ayant un SDI inférieur ou égal à 12 et élimine les particules.
  • Intègre la technologie RFID ; l'étiquette e-Sure qui permet ainsi une traçabilité totale. Cette technologie permet de visualiser instantanément les paramètres du pack, tout en garantissant la sécurité d'emploi et les performances du système.
Informations légales
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1