Documents
PR0G000S2
Milli-Q
Pack de prétraitement Progard® S2 (long)
Long, Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
Synonyme(s) :
Pack de prétraitement Progard® S
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Matériaux
EPDM rubber
polypropylene
Niveau de qualité
Caractéristiques
Optimal protection of Reverse Osmosis (RO) membrane, optimized system lifetime and performance. Removal of large particles, organic compounds and free chlorine from feed water with a silt density index (SDI) up to 12.
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Progard®
Hauteur
39.5 cm (15.5 in.)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
<2000 ppb
Résidus halogénés
<3 ppm (Cl2)
Compatibilité
for use with Direct-Q® (1997-2010)
for use with Elix® (1997-2008)
for use with RiOs (1997-2012)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le pack de prétraitement Progard® S2 est conçu pour prétraiter l'eau du robinet en la débarrassant des grosses particules, des composés organiques et du chlore libre. La membrane d'osmose inverse (OI) est ainsi protégée d'un entartrage, d'un colmatage organique ou d'une oxydation par le chlore.
Le pack de prétraitement Progard® S2 optimise la durée de vie et les performances de votre système.
Il est très important de remplacer les consommables conformément aux indications du système pour que ses performances restent conformes aux spécifications.
À utiliser avec les systèmes de purification d'eau Direct-Q®, Elix® et RiOs 5/8/16.
Application
Élimination des particules, des composés organiques et du chlore libre présents dans l'eau du robinet pour protéger les membranes d'osmose inverse.
Caractéristiques et avantages
  • Le pack de prétraitement Progard® S2 est constitué de polypropylène et d'EPDM.
  • Il convient au traitement d'une eau du robinet ayant un indice de densité du limon (Silt Density Index, SDI) < 12, un taux de Cl2 < 3 ppm et un niveau de COT < 2 000 ppb.
  • Le charbon actif naturel possède une grande surface spécifique et une haute cinétique d'adsorption, tolérant une eau d'alimentation contenant jusqu'à 3 ppm de chlore et 2 000 ppb de COT.
  • Le charbon actif naturel sélectionné est imprégné d'argent (agent bactériostatique reconnu) pour prévenir la prolifération bactérienne.
  • Le média de filtration en profondeur présente une grande capacité et une rétention optimisée, tolérant une eau d'alimentation ayant un SDI inférieur ou égal à 12.
  • Ce pack contient des polyphosphates spécialement sélectionnés pour éviter l'encrassement de la membrane sans relargage d'ions.
Informations légales
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany