PMEF-NL-P1
EmbryoMax® Primary Mouse Embryonic Fibroblasts
PMEF, Neo Resistant, Strain FVB, Not Treated, Passage 1
Synonyme(s) :
Mouse Embryonic Fibroblasts
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Specialty Media
EmbryoMax®
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type primary embryotic fibroblasts (PMEFs)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Conditions d'expédition
liquid nitrogen
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Application
Stem Cell Research
Conditionnement
Forme physique
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) serve as a feeder layer for both mouse and human embryonic stem cells (ES cells) and induced pluripotent stem cells (iPSCs).