Principaux documents
PHWP14250
Millipore
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 0,3 μm
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
MF-Millipore Membrane Filter, 0.3 µm pore size
50 FILTERS
469,00 €
469,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Changer de vue
50 FILTERS
469,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
469,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
3 L/min-cm2 air flow rate
32 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diamètre
142 mm
Diam. du filtre
142 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
2%
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.3 μm pore size
77 % porosity
Point de bulle
≥2.4 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Filter Code: PHWP
Application
  • Bioassays
  • Air monitoring
  • Particle monitoring
  • Particle removal
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)