Principaux documents
PHCC4
Millipore
Sondes pour compteur de cellules Scepter
40 µm sensors designed to count particles between 3 µm & 17 µm
Synonyme(s) :
Automated Cell counter tips
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NB.22
Fabricant/nom de marque
Scepter
Paramètres
50,000 particles/mL particle concentration (1,500,000 particles/mL)
Technique(s)
cell counting: suitable
Taille des particules
3-18 μm
Compatibilité
for use with cells sized 4.0–12.0 μm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La sonde du Scepter est conçue avec une zone microfabriquée de captage des cellules qui permet de discriminer selon la taille et le volume des cellules, jusqu′à une résolution en dessous du micron et du picolitre.
Associée à des composants électroniques et canaux pour la manipulation de liquides à haute précision, la sonde du Sensor produit des données précises et fiables sur la population de cellules.
Le compteur de cellules portatif automatisé Scepter 2.0 propose une méthode rapide et conviviale pour compter les cellules et particules. Il est compatible avec les sondes de 40 et 60 µm. Ce système repose sur le principe de Coulter sous un format portatif miniaturisé qui permet un comptage rapide des cellules ; une procédure qui prend normalement 10 minutes peut désormais être réalisée en 30 secondes. L′utilisateur prépare une dilution de la culture cellulaire d′intérêt et utilise le compteur Scepter pour aspirer un échantillon dans la sonde du compteur.
L′écran du compteur de cellules Scepter affiche :
la concentration cellulaire
la taille moyenne des cellules
le volume moyen des cellules
un histogramme de distribution de la taille ou du volume
Ce système est réservé à la recherche et a été testé sur des types de cellules représentatives de celles utilisées à l′heure actuelle.
Application
Catégorie de recherche
Culture cellulaire
Articles
How do you assess the state of your cell culture? We’ve got some best practices to share.
Protocoles
The Scepter™ cell counter uses the Coulter principle of impedance-based particle detection to reliably and accurately count every cell in your sample.
Combine the ease of automated instrumentation with the accuracy of impedance-based cell counting using the Coulter principle in an affordable, handheld format.