Principaux documents
PBTK02510
Millipore
Disques d'ultrafiltration, PMNL de 30 kDa
Biomax®, filter diam. 25 mm
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PES, seuil de coupure nominal de 30 kDa
10 EA
152,00 €
152,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025Détails
Changer de vue
10 EA
152,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
152,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025Détails
Matériaux
polyethersulfone membrane
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Biomax®
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diamètre
25 mm
Diam. du filtre
25 mm
Surface de filtration
4.1 cm2
Dimension de pores
30 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Application
Biomax, polyéthersulfone, PMNL de 30 kDa, 76 mm de diamètre
Informations légales
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1