P2DVPPV01
Module de filtration Pellicon® 2 Mini
filtration area 0.1 m2, pore size 0.65 μm
Synonyme(s) :
Pellicon® 2 Mini Filter Module DVPP 0.65 μm V 0.1 m2
2 084,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
About This Item
2 084,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Hauteur
2.16 cm (0.85 in.)
Longueur
21 cm (8.3 in.)
Largeur
5.6 cm (2.2 in.)
Surface de filtration
0.1 m2
Surface nominale de la membrane
0.1 m2
Extractibles par gravimétrie
≤1500 mg/m2
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.65 μm nominal pore size
0.65 μm pore size
pH
2-11
Description générale
Cette minicassette Pellicon® 2 est un produit de microfiltration doté d'une surface de filtration de 0,1 m2 et d'une dimension de pores de 0,65 μm.
Cette minicassette Pellicon® 2 contient un séparateur de type V (à canaux ouverts) et mesure 5,6 cm (l) × 21 cm (L) × 1,5 cm (H).
Caractéristiques et avantages
- Membranes denses à la pointe de la technologie pour faire face à pratiquement n'importe quel défi de séparation
- Circuit d'écoulement court pour un débit plus élevé et une capacité de séparation à plus haute résolution
- Plusieurs configurations de canaux d'écoulement disponibles, offrant la possibilité d'optimiser le procédé
- Transposition à l'échelle supérieure rapide et prévisible
- Transposabilité réellement linéaire des modules de l'échelle du laboratoire jusqu'aux ensembles industriels permettant le traitement de milliers de litres
Autres remarques
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2