P2B01MC05
Module d'ultrafiltration à cassette Pellicon® 2 Biomax®
filtration area 0.5 m2, NMWCO 1000 kDa
Synonyme(s) :
Pellicon® 2 Cassette Ultrafiltration Module Biomax-1000 C 0.5 m2
3 728,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
About This Item
3 728,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Hauteur
1.5 cm (0.6 in.)
Longueur
21 cm (8.3 in.)
Largeur
17.8 cm (7.0 in.)
Surface de filtration
0.5 m2
Surface nominale de la membrane
0.5 m2
Extractibles par gravimétrie
≤1500 mg/m2
Matrice
Biomax®
Dimension de pores
1000 kDa NMWCO
pH
1-14
Catégories apparentées
Description générale
Millipore′s BIOMAX 1000 polyethersulfone membrane has void-free structures that guard against leakage of solutes through microdefects normally associated with voids beneath the thin skins of conventional UF membranes. These void-free membranes are more permeable, resulting in high-flux with equivalent or superior product retention. These void-free membranes provide the advantages of fast, high yield processing and smaller systems.
The Pellicon® 2 Cassette Ultrafiltration BIOMAX Module feature a filtration area of 0.5 m2 with a pore size of 1000 kDa NMWCO.
Application
- Protein solutions
- Polysaccharide solutions
- Virus suspensions
Harvest, washing or clarification of:
- Cell cultures and lysates
- Colloidal suspensions
- Viral cultures
Caractéristiques et avantages
- Type C screen (coarse screen)
- Leading-edge void- free membranes to match virtually any separation challenge
- Short flow path for higher flux and higher resolution separation capability
- Choice of flow channel configuration providing process optimization capability
- Predictable, fast, scale-up
- True linear scalability from laboratory size modules to industrial assemblies for processing thousands of liters
- Brings higher resolution, improved yields and superior back-pressure resistance
- Ultracel membranes are composite membranes cast on a microporous substrate for defect-free membranes with superior
Autres remarques
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)