MSIPS4W10
Plaque de 96 puits Multiscreen®, membrane en PVDF hydrophobe
pore size 0.45 μm, sterile
Synonyme(s) :
Hydrophobic 96-Well Plate, PVDF 96-Well Plate
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane (hydrophobic)
acrylic
flat bottom wells
Niveau de qualité
Description
Sterile, white 96-well filter plate with 0.45 um pore size Hydrophobic PVDF membrane for ELISPOT Assays. Comes in a pack of 10.
Stérilité
sterile
Gamme de produits
MultiScreen®
Caractéristiques
hydrophobic
lid
Fabricant/nom de marque
MultiScreen®
Paramètres
50-250 μL sample volume (per well)
Technique(s)
ELISPOT: suitable
Surface de filtration
0.28 cm2
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Volume maximum des puits
300 μL
Volume de travail
50-250 μL
Matrice
Immobilon®-P
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Type de liaison
high binding surface
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
- des cellules plasmatiques produisant de l'ADN double brin
- des lymphocytes B mémoire et des cellules plasmatiques à longue durée de vie localisées dans la moelle osseuse
- des cellules de rate et de ganglion lymphatique drainant
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Les clients ont également consulté
Articles
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Protocoles
The ELISpot (Enzyme Linked Immuno-Spot) assay provides an effective method of measuring the antibody or cytokine production of immune cells on the single cell level.
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
Contenu apparenté
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.