P2C300C01
Module d'ultrafiltration Pellicon® 2 Mini
filtration area 0.1 m2, NMWCO 300 kDa
Synonyme(s) :
Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module PLCMK C 0.1 m2
1 723,00 €
Date d'expédition estimée le05 juin 2025Détails
About This Item
1 723,00 €
Date d'expédition estimée le05 juin 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Hauteur
1.5 cm (0.6 in.)
Longueur
21 cm (8.3 in.)
Largeur
5.6 cm (2.2 in.)
Surface de filtration
0.1 m2
Surface nominale de la membrane
0.1 m2
Extractibles par gravimétrie
≤1500 mg/m2
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
300 kDa NMWCO
pH
2-13
Catégories apparentées
Description générale
La membrane en polyéthersulfone PLCMK de Millipore présente des structures denses qui protègent contre les fuites de solutés à travers les micro-défauts normalement associés aux vides présents sous les minces peaux des membranes UF conventionnelles. Ces membranes denses sont plus perméables, ce qui se traduit par un débit élevé avec une rétention du produit équivalente ou supérieure. Ces membranes denses offrent les avantages d'un traitement rapide et à haut rendement avec des systèmes plus petits.
Le module d'ultrafiltration Pellicon® 2 Mini offre une surface de filtration de 0,1 m2 avec un seuil de coupure nominal de 300 kDa.
Application
- solutions protéiques
- solutions de polysaccharides
- suspensions virales
Récolte, lavage ou clarification de :
- cultures et lysats cellulaires
- suspensions colloïdales
- cultures virales
Caractéristiques et avantages
- Séparateur de type C (grossier)
- Membranes denses à la pointe de la technologie pour faire face à pratiquement n'importe quel défi de séparation
- Circuit d'écoulement court pour un débit plus élevé et une capacité de séparation à plus haute résolution
- Choix de configuration des canaux d'écoulement offrant une capacité d'optimisation des procédés
- Transposition à l'échelle supérieure rapide et prévisible
- Transposabilité réellement linéaire des modules de l'échelle du laboratoire jusqu'aux ensembles industriels permettant le traitement de milliers de litres
- Apporte une meilleure résolution, de meilleurs rendements et une meilleure résistance à la contre-pression
- Les membranes Ultracel sont des membranes composites coulées sur un substrat microporeux pour des membranes sans défaut
Autres remarques
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
How are ultrafiltration and diafiltration used in plasmid DNA manufacturing and how should you optimize this process? Learn more in our technical article and download our free eBook.
Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.