Principaux documents
OX0165
Millipore
Oleic Acid
OmniPur® Grade
Synonyme(s) :
OmniPur® Oleic Acid, Octadecenoic Acid, 9-Octadecenoic Acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Numéro de classement CE :
204-007-1
Qualité
reagent
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
pb
360 °C/1013 hPa
Pf
16 °C
Température de transition
flash point 180 °C
Densité
~0.89 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9+
Clé InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Remarque sur l'analyse
Acid value196-204Congealing temperature10°C maxDescriptionTo pass testIodine value85-95Mineral acidsTo pass testNeutral fat or mineral oilTo pass testResidue after ignition0.01% maxSolubilityTo pass test
Informations légales
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1