OP14
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-2) Mouse mAb (9G6)
liquid, clone 9G6, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-ErbB2, Anti-Erythroblastosis Virus, Anti-HER2, Anti-c-Neu
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9G6, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ERBB2(2064)
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Remarque sur l'analyse
Normal skin tissue or HepG2 cells