Principaux documents
NY2002500
Millipore
Filtre membrane en nylon, 20,0 µm de dimension de pores
greener alternative
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre filet en nylon
100 FILTERS
156,00 €
156,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Changer de vue
100 FILTERS
156,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
156,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Matériaux
Nylon membrane
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diamètre
25 mm
Diam. du filtre
25 mm
Épaisseur
55 μm
Dimension de pores
14 % porosity
20.0 μm pore size
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : NY20
Les filtres en nylon sont compatibles avec une vaste gamme de solvants. Ils sont déclinés en deux types différents : 1) les filtres membranes en nylon à pores de 0,20 à 1,2 µm, et 2) les filtres filets tissés à mailles de 5 à 180 µm.
Notre filtre filet tissé à mailles de 5 µm en nylon (réf. NY054700) est couramment utilisé dans le secteur automobile pour les analyses de propreté.
Caractéristiques et avantages :
•Vaste gamme de dimensions de pores
•Résistance aux solvants agressifs
Applications :
Clarification et élimination des particules ; filtration des solvants ; analyse des particules ; qualité des peintures ; analyses de propreté dans le secteur automobile
Type de filtre : Filtre filet
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • Collecte d'algues et de cellules
  • Analyse des particules
  • Filtration de grosses particules
  • Toxicologie et dépistage de drogues sur C. elegans et poisson-zèbre
  • Filtre de fond pour systèmes d'imagerie particulaire
  • Préfiltration de solvants
Surveillance de la qualité des peintures
Ger J A Arkesteijn et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 97(6), 610-619 (2020-05-28)
Flow cytometry allows multiparameter analysis on a single-cell basis and is currently the method of choice to rapidly assess heterogeneity of cell populations in suspension. With the research field of extracellular vesicles (EV) rapidly expanding, there is an increased demand