MABT167
Anti-Transgelin/SM22a Antibody, clone 20F2.2
clone 20F2.2, from mouse
Synonyme(s) :
Transgelin, 22 kDa actin-binding protein, Protein WS3-10, Smooth muscle protein 22-alpha, SM22-alpha, SM22a
401,00 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025Détails
About This Item
401,00 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
20F2.2, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TAGLN(6876)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeleton
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Transgelin/SM22a in NIH/3T3 cells.
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Transgelin/SM22a in 10 µg of U20S cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
U20S cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable